Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Peptid, Routinely evaluated in a Dot Blot Assay by spotting on nitrocellulose & detecting by using a Anti-acetyl Histone H3 (Lys9) (06-942).
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Analysis Note
Regelmäßig mittels Dot Blot durch Tropfen auf Nitrocellulose und Nachweis mittels Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9) (06-942) beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Peptid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 12-358 | 04053252477591 |