Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.99
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12161703
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
850‑1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 9,0–9,2
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Selbstabsorption (215 nm; 0,2 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0,15
Selbstabsorption (220 nm; 0,2 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,05
Selbstabsorption (254 nm; 0,2 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,02
pH-Wert (5 %; Wasser): 9,0–9,2
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Selbstabsorption (215 nm; 0,2 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0,15
Selbstabsorption (220 nm; 0,2 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,05
Selbstabsorption (254 nm; 0,2 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,02
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c