Merck
1.19258
Chlorine Powder Packs for photometers of other manufacturers for 25-ml samples
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Quality Segment
storage temp.
15-25°C