Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 660,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N5O13P2S · 4Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.00
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352201
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 5 mg/mL
Storage temp.:
−70°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥80% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Enzymatisch hergestellt. Ein Substrat für Sulfotransferasen, einschließlich Sulfotransferase, Nod-Faktor (Katalognr. 574300).
Enzymatisch hergestellt. Ein Sulfatdonatorsubstrat für Sulfotransferasen, einschließlich Sulfotransferase, Nod-Faktor (Katalognr. 574300).
Hinweis: Bei Raumtemperatur instabil.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 3 Monate haltbar. Hinweis: Bei Raumtemperatur instabil.
Other Notes
Lin, C.-H., et al. 1995. J. Am. Chem. Soc. 117, 8031.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder or crystals | form crystalline solid | form solid |
| assay ≥80% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| color white | color - | color - | color off-white to pale yellow |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c