Merck
1.16834
TLC-Aluminiumplatten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Platten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
5 cm × 10 cm
sheet L × W
5 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 Aluminiumbleche 5 x 10 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Application
Aluminium-DC-Platte, Kieselgel-beschichtet mit Fluoreszenzindikator F254. Die Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 5x10 cm in Packungen à 50 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 165–235 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 16834-2; 16834