Merck
1.16009
Supelco
Superspher® Si 60 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Superspher® Si 60 LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
Superspher® Si 60 ist ein vielseitiges HPLC-Sorptionsmittel aus sphärischem Kieselgel mit einer Partikelgröße von 4 µm und einem Porendurchmesser von 60 A für die Normalphasen-Chromatographie. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART-NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 100 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 95000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,4
k′-Wert (2-Nitrotoluol): 1,0‑3,0
Rohstoff:
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany