Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
PVDF double cones, for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
compatibility
for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains 10 PVDF double cones for capillary connection (o.d. 0.5 mm) with knurled nuts Ordering No. 1.15545 or 1.51216.
for stainless steel capillary connections i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm
Analysis Note
visual control: passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PVDF double cones