Fortfahren mit
1.14562
Kalium-Küvettentest
photometric, 5.0-50.0 mg/L (K), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
potassium
measuring range
5.0-50.0 mg/L (K)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 5,0–50,0 mg/l K Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Kalium-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Kaliumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung reagieren Kaliumionen mit Kalignost® (Natriumtetraphenylborat) zu einem schwer löslichen Niederschlag. Die entstehende Trübung wird im Photometer gemessen (turbidimetrisches Verfahren).
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
Kalignost is a registered trademark of Heyl Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145531.006151.00816
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
manganese
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
detection method
photometric (Cuprizone)
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
detection method
photometric (Formaldioxime)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
5.0-50.0 mg/L (K)
measuring range
0.05-8.00 mg/L (Cu)
measuring range
30-300 mg/L (K)
measuring range
0.10-5.00 mg/L (Mn)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3