Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 x 0.75 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 522,00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 623,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CD2)4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.16
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
216-898-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
111854
Mass shift:
M+8
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.050% Water (H<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
transition temp
flash point -17.5 °C
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
General description
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad von 98 % bis 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Application
- Experimental and Theoretical Study of CO2 Insertion into Ruthenium Hydride Complexes: Diese Studie liefert Einblicke in die mechanistischen Reaktionsabläufe der Reaktivität von CO2 mit Ruthenium-Hydrid-Komplexen, die möglicherweise für katalytische Anwendungen relevant sind, einschließlich Transformationen unter Beteiligung von Tetrahydrofuran-d₈ (Ramakrishnan et al., 2016).
- Syntheses, structures, and NMR chemical shifts of a family of trimethyltin alkoxide, amide, halide and cyclopentadienyl compounds: Dieser Artikel behandelt die Synthese und strukturelle Charakterisierung von Trimethylzinnverbindungen mit Bedeutung für das Verständnis der Koordinationschemie, bei denen Tetrahydrofuran-d₈ als Lösungsmittel oder Struktur-Analogon verwendet werden kann (Lichtscheidl et al., 2015).
- NMR studies of coupled low- and high-barrier hydrogen bonds in pyridoxal-5′-phosphate model systems in polar solution: Dieser Artikel erläutert die Anwendung der NMR-Spektroskopie zur Untersuchung von Wasserstoffbrückeninteraktionen unter Einsatz von Tetrahydrofuran-d₈ als deuteriertem Lösungsmittel, um eine verbesserte spektrale Klarheit zu erreichen (Sharif et al., 2007).
- Stable hydrocarbon diradical, an analogue of trimethylenemethane: Die Autoren untersuchen stabile Kohlenwasserstoff-Diradikale, wobei im Versuchsaufbau Tetrahydrofuran-d₈ zur Stabilisierung reaktiver Zwischenprodukte oder als Lösungsmittel zur Untersuchung der Radikalstabilität verwendet werden kann (Rajca et al., 2005).
Analysis Note
Deuterierungsgrad: ≥ 99,50 %
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,030 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,050 %
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,030 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,050 %
Other Notes
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran-d8
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?