Merck
1.13124
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 RP-18 WF₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hocheffiziente HPTLC-Platten, RP-18, Kieselgel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten 10 x 10 cm
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen. Unsere RP-modifizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit nicht modifiziertem Kieselgel nicht bewältigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatografie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber hinaus sind RP-modifizierte Kieselgelschichten weniger von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 mL/g
Schichtdicke: 150–200 µm
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test
hRf-Werte (Cholesterin, Cholesterintest): 54–66
Other Notes
Ersetzt: 13124-1; 13124
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
113124000104022536147208