Merck
1.12979
Gesamtballaststoff-Kit
sufficient for 100 determinations
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116118
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 determinations
Quality Segment
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Reagenzkit für 100 Nachweise
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112979000104022536146270