Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencompatibility
for use with 5, 10, 25 L PE canisters with KS 60X6 external thread
storage temp.
15-25°C
General description
attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60x6 external thread
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tap (PE)