Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
345 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
- Verbesserung der Bestimmungsmethode für Acarbose-Tabletten durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie mit Dioden-Array-Detektor: Diese Studie verbessert die HPLC-Methoden mit Natrium-1-octansulfonat für die Analyse von Acarbose-Tabletten und unterstreicht die verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit in pharmazeutischen Tests (S XU, 2017).
- Simultane Bestimmung von Fangchinolin und Tetrandrin in Qi-Fang-Xi-Bi-Granula mittels RP-HPLC: Demonstriert den Nutzen von Natrium-1-octansulfonat bei der Verbesserung der chromatographischen Trennung von Wirkstoffen aus der traditionellen chinesischen Medizin und liefert eine Grundlage für eine bessere Qualitätskontrolle in der Pflanzenheilkunde (XG Lu et al., 2015).
- Anwendung der achiral-chiralen zweidimensionalen HPLC zur Trennung von Phenylalanin- und Tryptophan-Enantiomeren: Die Verwendung von Natrium-1-octansulfonat unterstützte die enantioselektive Trennung von Aminosäuren, die für die pharmazeutische Analyse von Nahrungsergänzungsmitteln von entscheidender Bedeutung ist (A Lomenova et al., 2021).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (100 g/L, Wasser): 5,8–7,5
DC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (120 °C; 4 Std.; Vakuum): ≤ 2,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (100 g/L, Wasser): 5,8–7,5
DC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (120 °C; 4 Std.; Vakuum): ≤ 2,0 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1122920002 | 04027269278670 |
| 1122920005 | 04022536141459 |
| 1122920025 | 04027269077044 |