Fortfahren mit
1.12148
Methyl dodecylbenzene sulfonate
for surfactant tests
Synonym(e):
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.600,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
257-847-6
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
€ 1.600,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI key
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69236D100706294632
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl dodecylbenzene sulfonate
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c