Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
3.77 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-16 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0050% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer), ≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
152 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(=O)[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
General description
Analysis Note
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.050 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.030 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -60 °C | mp 20.2 °C | mp 20.2 °C | mp 20.2 °C |
| bp 152 °C/1013 hPa | bp 189 °C (lit.) | bp 189 °C (lit.) | bp 189 °C (lit.) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4472-41-7