Merck
1.10756
GN enrichment broth acc. to HAJNA
for the selective cultivation of Gram-negative intestinal bacteria
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (37 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39 g/L
bulk density
800 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Shigella spp., enterobacteriaceae
General description
for the selective cultivation of Gram-negative intestinal bacteria
Analysis Note
Appearance (clearness)clearAppearance (colour)yellowish-brownpH-value (25 °C)6.8 - 7.2Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))goodGrowth (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))goodGrowth (Shigella sonnei ATCC 11060)goodGrowth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))goodGrowth (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))goodGrowth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))inhibitedGrowth (Enterococcus faecalis ATCC 11700)inhibitedGrowth (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))inhibitedIncubation: 6 hrs.; room temperature; aerobic. (Inoculate BROLACIN agar. Incubation: 18 - 24 hrs.; 35°C; aerobic).
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110756050004022536127378