Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Cd in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Titrisol® offers a wide range of concentratedsingle-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achievethe desired standard concentration.
- Directly traceable to standard referencematerials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificateof analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelflife.
- Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10108-64-2
10108-64-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1099600001 | 04022536120256 |