Fortfahren mit
1.09910
Iodlösung
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12141916
NACRES:
NA.21
€ 68,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Iodlösung,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Quality Segment
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
für 1.000 ml, c(I₂) = 0,05 mol/l (0,1 N) Titrisol®
Application
Iodine solution can be utilized in the preparation of volumetric solutions for titration through dilution. The resulting diluted solution is employed in the iodometric titration to determine sulfites in fresh meats.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.090991.09098
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
pH
6.7 (20 °C in H2O)
pH
3.5 (20 °C in H2O)
pH
6.8 (20 °C in H2O)
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodlösung
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c