Merck
1.09748
Photometer
for use with SPECTROQUANT® NOVA 30 A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115311
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with SPECTROQUANT® NOVA 30 A
storage temp.
2-30°C
General description
NOVA 30 A Spectroquant®
The Spectroquant NOVA 30 A photometer is the basic instrument for comfortable wastewater analysis. It is compact, robust, and - whenever the circumstances demand - mobile, too. Additionally this basic model incorporates advanced features like barcode reading for all tests and instrument-supported AQA (Analytical Quality Assurance).
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under