Merck
1.09717
Lead Test, photometric
photometric, 0.010-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bleitest, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
specific analyte(s)
lead
measuring range
0.010-5.00 mg/L (Pb)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (PAR)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,010–5,00 mg/l Pb Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Blei-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Blei(II)-Ionenkonzentration in wässrigen Proben. Zum Nachweis von nicht gelöstem oder komplexgebundenem Blei muss die Probe durch einen Aufschluss zersetzt werden. Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung reagieren Blei(II)-Ionen mit 4-(2’-Pyridylazo)resorcin (PAR), um einen roten Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt. Die Spectroquant®Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen. All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
spleen, Thyroid
supp_hazards
wgk
WGK 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit PAR nach Abspaltung von Blei mit Natriumdiethyldithiocarbaminat
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109717000104022536763880