Fortfahren mit
1.09460
Pufferlösung
(boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (20°C) Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
pH
8.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte Pufferlösung (Borsäure/Natriumhydroxid/Chlorwasserstoff) wird mit hochwertigen Reagenzien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gravimetrisch hergestellt. Der pH-Wert von 8,00 bei 20 °C wird mithilfe einer kombinierten Glaselektrode nach einer 5-Punkt-Kalibrierung gemessen. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP entsprechen. Da der pH-Wert des Puffers stark von der Temperatur abhängig ist, muss während der Verwendung eine konstante Temperatur aufrechterhalten werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Die Pufferlösung ist zur Verwendung als Kalibrierstandard in analytischen Verfahren für pH-Messinstrumente oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle beim Messen des pH-Werts von Lösungen vorgesehen.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • In versiegelten Kunststoffflaschen und nachhaltigen Titripac®-Verpackungen für ein reduziertes Abfallaufkommen erhältlich
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
  • Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094771.990031.09444
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
8.0 (20 °C in H2O)
pH
7.0 (20 °C in H2O)
pH
9.0 (25 °C in H2O)
pH
3.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it RNase/DNase free?
    1 answer
    1. This product is not tested for RNase/DNase. Currently, an RNase/DNase free solution is not available.