Merck
1.08452
Ethylendinitrilotetraessigsäure
suitable for titration
Synonym(e):
Ethylendinitrilotetraessigsäure, EDTA, Edetinsäure, Ethylendiamintetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-449-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendinitrilotetraessigsäure, Ethylenedinitrilotetraacetic acid. CAS 60-00-4, pH 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry).
vapor pressure
<0.013 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99-101% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>200 °C
potency
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
220 °C (decomposition)
transition temp
flash point >400 °C (DIN 51758)
solubility
water: ~0.5 g/L at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Photo-Fenton oxidation of cylindrospermopsin at neutral pH with LEDs.: In dieser Studie wird die Verwendung von durch Ethylendinitrilotetraessigsäure (EDTA) katalysierten Photo-Fenton-Prozessen unter neutralen pH-Bedingungen zur Optimierung der Reaktionsparameter für Umweltanwendungen untersucht (Ortiz et al., 2023).
  • Mixtures of chelating agents to enhance photo-Fenton process at natural pH: Influence of wastewater matrix on micropollutant removal and bacterial inactivation.: Die Forschungsarbeit zeigt, wie EDTA in Kombination mit anderen Chelatbildnern die Effizienz des Photo-Fenton-Prozesses bei natürlichen pH-Werten zur Wasseraufbereitung verbessert, wobei der Schwerpunkt auf dem Abbau von Mikroschadstoffen und der Inaktivierung von Krankheitserregern liegt (López-Vinent et al., 2021).
  • A new route to "bifunctional" chelating agents: conversion of amino acids to analogs of ethylenedinitrilotetraacetic acid.: Beschreibt eine synthetische Methode zur Umwandlung von Standardaminosäuren in bifunktionelle EDTA-Analoga, wodurch der Nutzen dieser Chelatbildner in biochemischen und industriellen Anwendungen erweitert wird (Yeh et al., 1979).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99–101 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
in Ammoniak unlösliche Mischungsbestandteile: ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Nitrilotriessigsäure: ≤ 0,1 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,2 %
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c