Merck
1.07749
Kieselgel
for preparative layer chromatography
Synonym(e):
Silica gel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silica gel 60 matrix
Quality Segment
form
powder
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 2.5 kg
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
matrix
silica gel base material
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 µm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
Analysis Note
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.0 - 7.0
Calciumsulfat (CaSO₄·0.5 H₂O): 28 - 32 %
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Korngröße: 90% ≤55 µm
Anwendungstechnische Prüfung: entspricht
Die Angaben zur Korngrösse beziehen sich auf das reine Kieselgel vor Additivzugabe.
Other Notes
Replaces: 7749-3
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c