Dokumente
1.06794
Supelco
3-Nitrophenol
pH indicator
Synonym(e):
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
209-073-5
NACRES:
NA.21
product name
3-Nitrophenol, indicator
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
Form
solid
Selbstzündungstemp.
400 °C
Wirksamkeit
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Löslichkeit
insoluble 13.5 g/L
Dichte
1.49 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
640 kg/m3
λmax
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (DSC (Dynamische Wärmestrom - Differenz - Kalorimetrie)): ≥ 98 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt (DSC (Dynamische Wärmestrom - Differenz - Kalorimetrie)): 94 - 98 °C
Umschlagsbereich: pH 6.6 - pH 8.6fast farblos - gelb
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 6.6): 329 - 333 nm
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 11.0): 389 - 393 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; Puffer pH 6.6): 130 - 150
Spez. Extinktion E1%/1cm (λ2max; 0.05 g/l; Puffer pH 11.0): 100 - 120
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3