Fortfahren mit
1.06466
Sodium hydroxide
monohydrate, 99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Natriumhydroxid-Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 829,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HNaO · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NB.21
Assay:
99.99%
Form:
solid
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.99 Suprapur®
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
pH
14 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
1100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-H].O
InChI
1S/Na.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI key
JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,990 %
NaOH-Gehalt: 67,0–69,0 %
Natriumcarbonat-Gehalt: ≤ 2,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 1 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 0,05 ppm
Silicat (als SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,1 ppm
Ba (Barium): ≤ 10,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,01 ppm
K (Kalium): ≤ 2,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.603091.050028.14353
assay
99.99%
assay
-
assay
99.995%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
14 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
>13.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
solubility
1100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
1130 g/L
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1