Fortfahren mit
1.06059
Methyl benzoate
EMPLURA®
Synonym(e):
Methyl benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
€ 108,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
202-259-7
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 108,75
Listenpreis€ 145,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.36 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
510 °C
potency
1177 mg/kg LD50, oral (Rat), 2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.6-20 % (v/v)
impurities
≤0.05% Sulfated ash, ≤0.1% Water, ≤0.2% Free acid (as benzoic acid)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
transition temp
flash point 82 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as benzoic acid): ≤ 0.2 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Water: ≤ 0.1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00223W268313M29908
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
bp
199 °C/1013 hPa
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl benzoate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
77 °C - Pensky-Martens closed cup