Merck
1.05705
Molecular sieve 0.5 nm
beads ~ 2 mm
Synonym(e):
Molecular sieve 0.5 nm, Sodium aluminium silicate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EC Index Number:
215-283-8
UNSPSC Code:
41123003
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
beads
surface area
800 m2/g
loss
≤7.5% loss on ignition, 950°C
particle size
~2 mm
pore size
0.5 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 7.5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105705025004022536067582