Merck
1.05595
Natronlauge
c(NaOH) = 0.33 mol/l (1/3 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge, c(NaOH) = 0.33 mol/l (1/3 N), Titripur®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.33 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Facile Synthesis of Carbon Dots from Amido Black 10b for Sensing in Real Samples: In dieser Studie wird eine einfache Methode zur Synthese von Kohlenstoffpunkten unter Verwendung von Natriumhydroxidlösung als Reagenz vorgestellt. Die Kohlenstoffpunkte wurden zur Erkennung verschiedener Analyten in realen Proben eingesetzt, wodurch die Vielseitigkeit der Natriumhydroxidlösung bei der Herstellung von Sensormaterialien aufgezeigt wird (Li et al., 2022).
  • Fast Automated Online Xylanase Activity Assay Using HPAEC-PAD: In der Forschungsarbeit wird eine schnelle und automatisierte Methode zur Messung der Xylanase-Aktivität vorgestellt. Natriumhydroxidlösung wird zur Vorbereitung von Proben für die Hochleistungs-Anionenaustauschchromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion (HPAEC-PAD) verwendet, was ihre Rolle bei der Verbesserung analytischer Verfahren in Enzymaktivitätstests unterstreicht (Cürten et al., 2018).
  • Synthesis, Characterization and Adsorption Properties of Diethylenetriamine-Modified Hypercrosslinked Resins for Efficient Removal of Salicylic Acid from Aqueous Solution: In diesem Artikel wird die Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Synthese und Funktionalisierung von hochvernetzten Harzen beschrieben. Diese Harze zeichnen sich durch hohe Effizienz bei der Entfernung von Salicylsäure aus wässrigen Lösungen aus, was die Bedeutung von Natriumhydroxidlösung bei der Herstellung wirksamer Adsorptionsmaterialien unterstreicht (Huang et al., 2012).
  • Physiological Function of Insoluble Dietary Fiber Prepared from Exploded Oak Wood (Quercus mongolica): In dieser Studie wird die Gewinnung unlöslicher Ballaststoffe aus Eichenholz nach Explosionsbehandlung untersucht. Natriumhydroxidlösung wird im Behandlungsprozess eingesetzt, was deren Nutzen bei der Modifizierung natürlicher Materialien für Ernährungsanwendungen aufzeigt (Yang et al., 2006).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac® Verpackung – alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden – weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration: 0,3316–0,3350 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0010 mol/L
Rückverfolgbarkeit NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und bezieht sich auf 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Kompensation für Variationen von volumetrischer Lösung, Titrationsgeräten, Temperatur und anderen Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c