Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.230,00 |
50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 21.000,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.41 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat), 1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - |
| form solid | form - | form solid | form beads |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line ReagentPlus® | product line EMSURE® | product line ReagentPlus® |
| density 4.93 g/cm3 at 20 °C | density - | density 4.93 g/cm3 at 20 °C | density - |
| pH 5.4 ( in H2O, saturated solution) | pH - | pH 5.4 ( in H2O, saturated solution) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iod
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.