Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,70 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 221,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
1.3 hPa
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
37-38% (acidimetric)
color
colorless
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 64 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/cm3 at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.017 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 100 °C/1013 hPa | bp 97 °C |
| expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. - | expl. lim. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F
flash_point_c
64 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1