Merck
1.02440
Parteck® Mg DC (Magnesium hydroxide carbonate) heavy
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 504
Synonym(e):
Magnesium carbonate basic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E504
EC Index Number:
235-192-7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
composition
Mg (as MgO), 40.0-43.5% alkalimetric (USP), Mg (as MgO), 40.0-43.5% complexometric , Mg (as MgO), 40.0-44.0% complexometric (JP)
particle size
21-51 μm (d50)
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, nitrate (NO3-): ≤0.015%, nitrite (NO2-): ≤0.015%, sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.4%, Fe: ≤0.005%, Hg: ≤0.0001%, Na: ≤0.4%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® Mg DC is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102440100004027269159412
102440904004027269159429