Fortfahren mit
1.02384
Calcium chloride tetrahydrate
99.995 Suprapur®
Synonym(e):
Calcium chloride tetrahydrate, Calcium dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NA.21
Assay:
99.995%
Form:
solid
€ 289,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].Cl.Cl.[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay: ≥ 96 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.01 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.01 ppm
Li (Lithium): ≤ 1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.01 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.01 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.01 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.01 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.01 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.01 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.023791.020831.02378
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
99.995%
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
mp
772 °C
mp
772 °C
mp
772 °C
description
for inorganic trace analysis
description
-
description
-
description
-
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c