Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.29
EC Index Number:
248-953-3
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
autoignition temp.
610 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
solubility
50 g/L
bulk density
300‑500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
General description
für Bodentests
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch; berechnet auf getrockneter Substanz)≥ 98 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtpH-Wert (5 %; Wasser)6–7 K (Kalium)≤ 0,01 %Phosphat (PO₄)≤ 0,002 %Wasser (nach Karl Fischer)22–30 %
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Turbidimetrische Bestimmung nach der Extraktion mit CAL-Puffer analog LUFA
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1021039025 | 04022536029467 |
| 1021030250 | 04022536029443 |