Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
400 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
expl. lim.
1-7 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
bp
40-80 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-30 °C
density
0.670 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,640–0,670
Siedebereich (40–80 °C): ≥ 95 % (v/v)
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPLURA® | description EMPLURA® | description for analysis EMSURE® | description for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water | impurities ≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water | impurities ≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Aromatics (as C6H6), ≤0.005% Sulfur compounds (as S) | impurities ≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.002% Aromatics (as C6H6), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water |
| expl. lim. 1-7 % (v/v) | expl. lim. 1.2-8.3 % (v/v) | expl. lim. 1.0-6.5 % (v/v) | expl. lim. 0.8-6.5 % (v/v) |
| autoignition temp. 280 °C | autoignition temp. >200 °C | autoignition temp. 250 °C | autoignition temp. 250 °C |
| vapor pressure 400 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 19-50 kPa ( 25 °C) | vapor pressure 60 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 30-40 hPa ( 20 °C) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< -30 °C
flash_point_f
<-22.0 °F
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3 + 64742-49-0
110-54-3 + 64742-49-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?