Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-917-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
195 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.031 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.031 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Free acid (as C8H16O2), ≤0.1% Water, ≤1% Foreign alcohols (GC)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 86 °C
solubility
0.43 g/L (External MSDS)
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA -Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Application
- Characterization of Volatile Compounds: In dieser Studie wird 1-Octanol für die Analyse flüchtiger Verbindungen in Valencia-Orangensaft verwendet. Sie unterstreicht seine Verwendung in der Lebensmittelindustrie, insbesondere in der Qualitätskontrolle und -sicherung, was für Forscher und Fachleute im Lebensmittelwissenschaftssektor von wesentlicher Bedeutung ist (Han et al., 2024).
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Die Studie erörtert die Anwendung von 1-Octanol bei der Entwicklung berührungsloser Diagnosetechniken, die für Chemiker und Materialwissenschaftler von Nutzen sind, die sich mit analytischen und diagnostischen Methoden befassen (Morais et al., 2024).
- Extraction of Bisphenols from Beverages: Diese Studie hebt die Verwendung von Bisphenolen in der Lebensmittelsicherheit und bei Umwelttests hervor und verwendet 1-Octanol-basierte Gerüste zum Nachweis von Verunreinigungen in Verbraucherprodukten, was für die Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit in der Lebensmittelindustrie von entscheidender Bedeutung ist (Cheng et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als C₈H₁₆O₂): ≤ 0,005 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,824–0,827
Fremdalkohole (GC): ≤ 1,0 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,1 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als C₈H₁₆O₂): ≤ 0,005 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,824–0,827
Fremdalkohole (GC): ≤ 1,0 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
Signalwort
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.7 °F
Flammpunkt (°C)
86.5 °C
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?