Fortfahren mit
1.00631
Salicylsäure
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Synonym(e):
Salicylsäure, 2-Hydroxybenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-712-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 hPa ( 100 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
2 g/L
density
1.443 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0100%, sulfate (SO42-): ≤0.0200%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Salicylsäure wird in der Dermatologie für Haut-Peelings und Akne eingesetzt. Salicylsäure Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1609002PHR1013BP775
Salicylsäure British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP775
Salicylsäure
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. S020000, traceable to USP 1609002
agency
-
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline powder
assay
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
bulk density
400‑500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.