Merck
07-758
Anti-Phospho-Flt-1(Tyr1213)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor receptor 1 (VEGFR-1), Vascular permeability factor receptor, Tyrosine-protein kinase FRT, Fms-like tyrosine kinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Phospho-Flt-1(Tyr1213)-Antikörper, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, human, goat, sheep, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1213)
Quality Level
Gene Information
bovine ... Flt1(503620)
human ... FLT1(2321)
mouse ... Flt1(14254)
rat ... Flt1(54251)
Analysis Note
Kontrolle
Rekombinantes Flt-1 (Katalognr. 14-562), das durch ATP phosphoryliert wurde.
Regelmäßig mittels Immunblot an rekombinantem Flt-1 (Katalognr. 14-562) beurteilt, das bei der Inkubation mit ATP phosphoryliert wird.
Application
Der Anti-Phospho-Flt-1(Tyr1213)-Antikörper weist Werte von Phospho-Flt-1(Tyr1213) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Anti-Phospho-Flt-1 (Tyr1213).
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
~180 kDa (66 kDa für das in QC geprüfte Fragment)
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz (...VR[pY]VN...) enthält, wobei [pY] dem Phospho-Tyrosin an Rest 1213 von humanem Flt1 entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Marmosetten identisch, weist 14/15 identische Aminosäuren in Ratte, Ziege, Schaf, Rind und Rhesusaffe sowie 13/15 identische Aminosäuren in Maus auf.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Immunaffinitätsgereinigtes Kaninchen-IgG in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paul Mésange et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(11), 2548-2558 (2018-03-02)
Purpose: There is extensive cross-talk between VEGF- and EGFR-pathway signaling in colorectal cancer. However, combinations of VEGF- and EGFR-targeted monoclonal antibodies (mAb) show disappointing activity, in particular for patients with mutant RAS Previous results show that tyrosine kinase inhibitors (TKI)
EGFR- and VEGF(R)-targeted small molecules show synergistic activity in colorectal cancer models refractory to combinations of monoclonal antibodies.
Poindessous, V; Ouaret, D; El Ouadrani, K; Battistella, A; Megalophonos, VF; Kamsu-Kom et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Marga van de Vegte-Bolmer et al.
Malaria journal, 20(1), 381-381 (2021-09-28)
The ability to culture Plasmodium falciparum continuously in vitro has enabled stable access to asexual and sexual parasites for malaria research. The portfolio of isolates has remained limited and research is still largely based on NF54 and its derived clone
Zheng Zhou et al.
American journal of cancer research, 5(10), 3149-3161 (2015-12-23)
Angiogenesis is central to the growth of cancers and VEGFR-1/Flt-1 plays an important role during the neovascularization under pathological conditions. We previously founded a VEGFR1 antagonistic peptide, F56, by screening the phage peptide library. We showed that DHFR-F56 chimeric protein
Chuanke Zhao et al.
Cancer science, 106(11), 1596-1606 (2015-08-25)
Angiogenesis is a prerequisite of tumor growth and metastasis and, thus, anti-angiogenesis treatment has become an important part of cancer therapy. A 15-amino acid peptide of the fibrinogen α chain, fibrinostatin, was previously found in serum samples of gastric cancer