Merck
07-551
Anti-G9a-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
KMT1C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
50
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EHMT2(10919)
General description
140 kDa
Protein G9a (auch als Histon H3-K9-Methyltransferase 3, euchromatische Histon-Lysin-N-Methyltransferase 2 und HLA-B-assoziiertes Transkript 8 bekannt)
Immunogen
Peptid (C-DERVDSDSKSEVEALTEQ), das den Aminosäuren 71–88 von humanem G9a entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie den Anti-G9a-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB validiert wurde, um G9a, auch als KMT1C bekannt, nachzuweisen.
Biochem/physiol Actions
Erkennt humanes G9a-Protein.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Laden Sie 20 μg reduziertes Extrakt pro Bahn für Minigele.
Kontrolle
Inklusive Positivkontrolle: HeLa-Zellkernextrakt (12-309).
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextraktlysat beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-551-25UG04054839342509