Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 428,00 |
Über diesen Artikel
€ 428,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
General description
Immunogen
Application
10 µg einer repräsentativen Charge wiesen HuR in RIPA-Lysat nach.
Immunzytochemische Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies HuR in HeLa- und NIH/3T3-Zelllysaten nach.
Immunhistochemische Analyse:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper HuR in Plazentagewebe von Kaninchen nachweist.
Transkriptionsfaktoren
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-HuR-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1