Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
General description
Immunogen
Application
Insulin/Energie-Signalisierung
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen.
Analysis Note
Jurkat-Zelllysat
Dieser Antikörper wies HuR in 1:500-1:1000-Verdünnungen in Jurkat-Zelllysat, das mittels SDS-PAGE aufgelöst und auf PVDF übertragen wurde, nach.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-HuR-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?