Merck
07-225
Anti-TrkB-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
BDNF/NT-3 growth factors receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, TrkB tyrosine kinase, neurotrophic tyrosine kinase receptor, type 2, tyrosine kinase receptor B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
83
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTRK2(4915)
General description
145 kDa
Die Trk(Tropomyosin-Rezeptor-Kinase)-Protoonkogen-Familie von Rezeptor-Tyrosinkinasen umfasst vier Mitglieder, TrkA, TrkB, TrkC und TrkE, die über das zentrale und periphere Nervensystem unterschiedlich stark exprimiert werden. TrkB ist der Rezeptor mit hoher Affinität für den Wachstumsfaktor BDNF und Neurotrophin-4/5 (NT-4/5). TrkB ist an fünf zytoplasmatischen Tyrosinen autophosphoryliert. Die Bindung von BDNF an den TrkB-Rezeptor löst viele intrazelluläre Kaskaden aus, um aktiviert zu werden, zum Beispiel die Förderung des Überlebens von sensorischen Neuronen, hauptsächlich durch Shc-Stellen-unabhängige Signalwege. Die Signalisierungsaktivität dieser Rezeptoren umfasst den Ras–MAP-Kinase-Signalweg und den PI3-Kinase-Signalweg. Diese Rezeptoren sind für die Resistenz gegenüber Apoptose, Adipositas, Morbus Alzheimer und Stimmungsstörungen verantwortlich.
Immunogen
Die gesamte extrazelluläre Domäne (Reste 1–429) des Ratten-TrkB-Rezeptors wird in COS-Zellen exprimiert. Die Immunisierungssequenz hat eine 97%ige Übereinstimmung mit Maus-TrkB und eine 88%ige Übereinstimmung mit Human-TrkB.
Application
Dieser Anti-TrkB-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von TrkB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurochemie und Neurotrophine
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Biochem/physiol Actions
Erkennt TrkB, Molekülmasse 145 kDa, sowie ein zusätzliches Protein, Molekülmasse 90 kDa, das wahrscheinlich ein Abbauprodukt von TrkB ist.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,014 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe.
Mittels Western Blot an Mäusehirn-Membranproteinpräparaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen TrkB in Mäusehirn-Membranproteinpräparaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J R Huie et al.
Neuroscience, 200, 74-90 (2011-11-08)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has been characterized as a potent modulator of neural plasticity in both the brain and spinal cord. The present experiments use an in vivo model system to demonstrate that training with controllable stimulation increases spinal BDNF
Conventional kinesin-I motors participate in the anterograde axonal transport of neurotrophins in the visual system.
Rafal Butowt, Christopher S von Bartheld
Journal of Neuroscience Research null
Evidence that biological activity of NGF is mediated through a novel subclass of high affinity receptors
Weskamp, G and Reichardt, L F
Neuron, 6, 649-663 (1991)