Merck
07-178
Anti-Hox A9-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-ABD-B, Anti-HOX1, Anti-HOX1.7, Anti-HOX1G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, ICC, WB
Citations:
28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HOXA9(3205)
General description
36 kDa
HOXA9 ist ein Transkriptionsfaktor mit einer zentralen Rolle bei sowohl der Hämatopoese als auch Leukämie. Hohe Werte der HOXA9-Expression in hämatopoetischen Zellen sind ein charakteristisches Merkmal von akuter myeloider Leukämie (AML) und können ausreichen, um diese Erkrankung auszulösen. Eine Überexpression von HoxA9 expandiert hämatopoetische Stammzellen deutlich. Die HOXA9-Expression verändert sich mit dem Alter drastisch. Ein gleichmäßig geringer Wert im frühen Erwachsenenalter wird bei Erwachsenen über 60 häufig durch eine sehr hohe Expression ersetzt.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 194–272 von Maus-Hox-A9 entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Weisen Sie Hox-A9 mit diesem Anti-Hox-A9-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in EMSA, WB und ICC funktioniert.
Biochem/physiol Actions
Basierend auf einer BLAST-Suche kreuzreagiert dieser Antikörper wahrscheinlich mit Hox-A9 von Molch, Quastenflosser, Hund, Huhn und Ratte, Hox-1.7 von Antilope, Maus und Meerschweinchen, Hox-A-9B von Frosch, Mensch und Zebrafisch sowie Hox-B.1 von Marsabit-Krallenfrosch.
Hox A9
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 mol/l NaCl und 0,1 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Mit Hox-A9 immortalisierte HF1-Zellen
Regelmäßig mittels Immunblot an Ganzzelllysaten von mit Hox-A9 immortalisierten HF1-Myeloid-Vorläuferzellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2