Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer152/pSer156)
Gene Information
human ... MARCKS(4082)
General description
Myristolyiertes, alaninreiches C-Kinase-Substrat (MARCKS) ist ein verbreitet exprimiertes Substrat für PKC. MARCKS ist essenziell für die Neuronenentwicklung, da Mäuse mit einem Mangel davon kurz nach der Geburt sterben. Durch seine basische Effektor-Region assoziiert MARCKS mit sauren Membranphospholipiden, Aktinfilamenten und Calmodulin. Poly(ADP-Ribose) bindet auch die basische Effektorregion, blockiert die Calmodulin-Bindung, Membranassoziation und Phosphorylierung durch PKC, was darauf hindeutet, dass MARCKS ein Effektor des durch Poly(ADP-Ribose) übertragenen DNA-Schaden-Signals ist.
~ 80 kDa
Immunogen
Epitop: phosphoSer 152/156
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren um phosphoSer152/156 von Ratten-MARCKS entspricht.
Application
Dieser Anti-Phospho-MARCKS(Ser152/156)-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH(P) für den Nachweis von Phospho-MARCKS (Ser152/156) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelettale Signalisierung
Zytoskelettale Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Aufnahmen einer früheren Charge.
Optimale Färbung von MARCKS mit Citrat, pH-Wert 6,0, Epitop-Gewinnung: Ratten-Plazenta
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Repräsentative Aufnahmen einer früheren Charge.
Optimale Färbung von MARCKS mit Citrat, pH-Wert 6,0, Epitop-Gewinnung: Ratten-Plazenta
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
MARCKS, phosphoSer152/156.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 10 mmol/l HEPES, pH-Wert 7,5, mit 150 mmol/l NaCl, 100 µg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C unverdünnt bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum stabil. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nicht in Gefrierschränken mit „Frost-Free“-Funktion (automatisches Abtauen) lagern.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
A431-Zelllysat
A431-Zelllysat
Regelmäßig mittels Western Blot an mit EGF behandelten A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies phosphoryliertes MARCKS in 10 μg von mit EGF behandelten A431-Lysaten nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies phosphoryliertes MARCKS in 10 μg von mit EGF behandelten A431-Lysaten nach.
Other Notes
Ersetzt: AB5879
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2