06-578-I
Anti-PI4-Kinase β
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Unknown, polyclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 91.38 kDa
observed mol wt ~92 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, monkey
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... PI4KB(5298)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PI4-Kinase β in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PI4-Kinase β in HeLa and SH-SY5Y cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PI4-Kinase β in THP-1 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable