Wichtige Dokumente
05-954
Sigma-Aldrich
Anti-TCL1-Antikörper
culture supernatant, Upstate®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TCL1A(8115)
Spezifität
TCL1A, keine Kreuzreaktivität mit TML1 (TCL1B) oder MTCP1
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 60-73 (RPMTPTQIGPSLLP) von humanem TCL1A entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-TCL1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH für den Nachweis von TCL1 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Raji-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
14 kDa
Physikalische Form
Zellkulturüberstand
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Crystal structures of Tcl1 family oncoproteins and their conserved surface features.
Petock, John M, et al.
TheScientificWorldJournal, 2, 1876-1884 (2002)
TCL1: a new drug target in lymphoid and germ-cell malignancies?
Lock, Richard B
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 35, 1614-1618 (2003)
TCL1 is a diagnostic marker for intratubular germ cell neoplasia and classic seminoma.
Dengfeng Cao,Zhaoli Lane,Robert William Allan,Peng Wang,Charles Chuanhai Guo,Yan Peng,Jianping Li
Histopathology null
Structural basis for the co-activation of protein kinase B by T-cell leukemia-1 (TCL1) family proto-oncoproteins.
Auguin, Daniel, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279, 35890-35902 (2004)
A systematic approach to diagnosis of mature T-cell leukemias reveals heterogeneity among WHO categories
Herling, M. et al.
Blood, 104, 328-335 (2004)