Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12G4, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
12G4, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cdh15(12555)
General description
Mr 130 kDa
Immunogen
Rekombinante extrazelluläre Domäne von M-Cadherin der Maus
Application
Der Anti-M-Cadherin-Antikörper, Klon 12G4, ist ein Antikörper gegen M-Cadherin zur Verwendung in ELISA, WB und IC.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Adhäsion (CAM)
Biochem/physiol Actions
M-Cadherin
Physical form
Format: Aufgereinigt
Thiophile Adsorption und Größenausschluss
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
routinemäßig evaluiert mittels Immunblotting an modifizierten RIPA-Lysaten von C2C12-Zellen
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.