Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 481,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Dieser mAb ist fluoreszenzmarkiert und zur Verwendung in IC validiert. Die nichtkonjugierte Version hat sich in FC, ICC, IF, PIA, WB und Mplex bewährt.
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H3 (Ser10) in HeLa-Zellen nach.
Alexa Fluor™ ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 3H10, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 3H10, monoclonal |
| Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| conjugate ALEXA FLUOR™ 647 | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate ALEXA FLUOR™ 555 |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2