Fortfahren mit
06-570-AF488
Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
12
€ 609,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
~ 17 kDa gemessen
Immunogen
Lineares Peptid, das Phospho-Histon H3 (Ser10) entspricht.
Application
Anti-Phospho-H3 (Ser10), Alexa Fluor™ 488 Konjugat ist ein aufgereinigter, polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der an Serin 10 phosphoryliertes Histon H3 nachweist. Dieser Ab ist mit Alexa Fluor 488 markiert und in IC validiert. Die nichtkonjugierte Version dieses Antikörpers wurde häufig publiziert und hat sich in ICC, IP und WB bewährt.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Markierungen
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen und Allgemeine Verwendung
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Histon H3 (Ser10) in NIH/3T3-Zellen nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Histon H3 (Ser10) in HeLa-Zelllysat nach.
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-Konjugat in Puffer mit PBS, 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H3 (Ser10) in HeLa-Zellen nach.
Alexa Fluor™ ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)