Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
4D11, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, WB
Citations:
13
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Anti-Histidin-markiert-Antikörper, Klon 4D11, clone 4D11, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4D11, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRG(3273)
General description
Die ersichtliche Molekülmasse bezieht sich auf das markierte Protein.
Immunogen
N-terminal His-markiertes und verkürztes TRAP-Protein, das den Aminosäuren 26–248 von P. falciparum entspricht, das in E. coli exprimiert wird.
Application
Dieser Anti-Histidin-markiert-Antikörper (Anti-His-Antikörper), Klon 4D11 ist zur Verwendung in IC und WB für den Nachweis von Histidin-Tag validiert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt die Tag-Sequenz HHHHHHGS entweder am N- oder C-Terminus von rekombinanten Proteinen; für die Erkennung des 6His-Tags sind GS-Aminosäuren erforderlich
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in immunaffinitätsgereinigtem Immunglobulin in 0,014 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl und 0,07 % Natriumazid.
Analysis Note
Kontrolle
Zellen, die das His-Tag exprimieren
Zellen, die das His-Tag exprimieren
Regelmäßig mittels Immunblot an rekombinanten N-terminalen und C-terminalen His-markierten Proteinen beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c