Wichtige Dokumente
05-312
Sigma-Aldrich
Anti-E2F-4-Antikörper, Klon GG22-2A6
clone GG22-2A6, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GG22-2A6, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... E2F4(1874)
Spezifität
E2F-4; erkennt E2F-1, -2, -3 oder -5 nicht
Immunogen
GST-Fusion an Human-E2F-4
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Weisen Sie E2F-4 mit diesem Anti-E2F-4-Antikörper, Klon GG22-2A6 (monoklonaler Antikörper der Maus), nach, der in IP und WB funktioniert.
Qualität
Regelmäßig an nichtstimuliertem A431-Zelllysat beurteilt
Zielbeschreibung
55 kDa
Physikalische Form
200 μg mit Protein G aufgereinigtes Maus-IgG2b in 200 μl 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,135 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Wu et al.
Molecular and cellular biology, 20(19), 7059-7067 (2000-09-13)
Expression of the bovine papillomavirus E2 protein in cervical carcinoma cells represses expression of integrated human papillomavirus (HPV) E6/E7 oncogenes, followed by repression of the cdc25A gene and other cellular genes required for cell cycle progression, resulting in dramatic growth
Functional interaction between E2F-4 and p130: evidence for distinct mechanisms underlying growth suppression by different retinoblastoma protein family members.
Vairo, G, et al.
Genes & Development, 9, 869-881 (1995)
Dynamic loss of H2B ubiquitylation without corresponding changes in H3K4 trimethylation during myogenic differentiation.
Vethantham, V; Yang, Y; Bowman, C; Asp, P; Lee, JH; Skalnik, DG; Dynlacht, BD
Molecular and cellular biology null
Erawan Borkham-Kamphorst et al.
Journal of cell communication and signaling, 6(1), 11-25 (2011-07-13)
Nephroblastoma overexpressed gene encodes a matricellular protein (CCN3/NOV) of the CCN family, comprising CCN1 (CYR61), CCN2 (CTGF), CCN4 (WISP-1), CCN5 (WISP-2), and CCN6 (WISP-3). CCN proteins are involved in the regulation of mitosis, adhesion, apoptosis, extracellular matrix production, growth arrest
Jiahui Du et al.
Development (Cambridge, England), 148(8) (2021-03-27)
Stem cells self-renew or give rise to transit-amplifying cells (TACs) that differentiate into specific functional cell types. The fate determination of stem cells to TACs and their transition to fully differentiated progeny is precisely regulated to maintain tissue homeostasis. Arid1a